4,4,4-Trifluoro-1-(2-tienil)butano-1,3-diona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: TTFA
PC6950-100G PC6950-250G PC6950-25G PC6950-BULK
APOSPC6950-100GEA 53.8 EUR
APOSPC6950-100G APOSPC6950-250G APOSPC6950-25G APOSPC6950-BULK
4,4,4-Trifluoro-1-(2-tienil)butano-1,3-diona
4,4,4-Trifluoro-1-(2-tienil)butano-1,3-diona
Formula: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222.19 g/mol
Pto. Ebullición: 96…98 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 42…43 °C
Pto. de inflamación: 111 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005445
Núm. CAS: 326-91-0
EINECS: 206-316-7