5-Fluoropiridin-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6957-1G PC6957-5G PC6957-10G
APOSPC6957-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6957-1G APOSPC6957-5G APOSPC6957-10G
5-Fluoropiridin-2-ol
5-Fluoropiridin-2-ol
Formula: C₅H₄FNO
Pto. de fusión: 152…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092918
Núm. CAS: 51173-05-8