2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6960-1G PC6960-500MG PC6960-5G
APOSPC6960-1GEA 219 EUR
APOSPC6960-1G APOSPC6960-500MG APOSPC6960-5G
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
Pto. Ebullición: 80…82 °C/26mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042244
Núm. CAS: 70158-59-7