3-Bromo-2-fluorobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC6975-5G
PC6975-25G
APOSPC6975-5GEA
0
EUR
APOSPC6975-5G
APOSPC6975-25G
3-Bromo-2-fluorobenzonitrilo
3-Bromo-2-fluorobenzonitrilo
Formula:
C₇H₃BrFN Pto. de fusión: 37…39 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06657980 Núm. CAS: 840481-82-5 |