4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6976-10G PC6976-1G PC6976-5G
APOSPC6976-10GEA 452 EUR
APOSPC6976-10G APOSPC6976-1G APOSPC6976-5G
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₉FO₃
Pto. de fusión: 103…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08146650
Núm. CAS: 946713-86-6