3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6982-25G PC6982-5G
APOSPC6982-25GEA 151 EUR
APOSPC6982-25G APOSPC6982-5G
3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
3-(Trifluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366526
Núm. CAS: 705-44-2
UN: 1993
ADR: 3,III