3-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6983-5G PC6983-1G
APOSPC6983-5GEA 72.5 EUR
APOSPC6983-5G APOSPC6983-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄ClF₂NO
MW: 191,56 g/mol
Pto. de fusión: 133…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631386
Núm. CAS: 261762-41-8