[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine, [6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
PC6985-1G PC6985-5G
APOSPC6985-1GEA 139 EUR
APOSPC6985-1G APOSPC6985-5G
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formula: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C/0,75mmHg
Densidad: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862648
Núm. CAS: 386704-04-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III