4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (4-((3-Fluorophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC6987-1G PC6987-25G PC6987-5G
APOSPC6987-1GEA 132 EUR
APOSPC6987-1G APOSPC6987-25G APOSPC6987-5G
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BFNO₃
MW: 259,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027204
Núm. CAS: 874288-05-8