2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC6988-1G PC6988-25G PC6988-5G
APOSPC6988-1GEA 29 EUR
APOSPC6988-1G APOSPC6988-25G APOSPC6988-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₃
MW: 223,9200 g/mol
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027234
Núm. CAS: 881402-22-8