2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)aniline
PC6989-10G PC6989-1G PC6989-5G
APOSPC6989-10GEA 495 EUR
APOSPC6989-10G APOSPC6989-1G APOSPC6989-5G
2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₈F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701069
Núm. CAS: 88301-98-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III