p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: p-toluenesulphonylfluoride
PC6991-25G PC6991-100G
APOSPC6991-25GEA 111 EUR
APOSPC6991-25G APOSPC6991-100G
p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
p-Toluenesulphonyl fluoride
Formula: C₇H₇FO₂S
MW: 174.19 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C/16mmHg
Pto. de fusión: 40…41 °C
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007421
Núm. CAS: 455-16-3
UN: 3261
ADR: 8 II