Cloruro de perfluorobutano-1-sulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Nonafluorobutane-1-sulphonyl chloride
PC6996-1G PC6996-5G PC6996-25G
APOSPC6996-1GEA 94.4 EUR
APOSPC6996-1G APOSPC6996-5G APOSPC6996-25G
Cloruro de perfluorobutano-1-sulfonilo 97%
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride
Formula: C₄ClF₉O₂S
MW: 318,55 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412262
Núm. CAS: 2991-84-6
UN: 3265
ADR: 8,II