Ácido 2-bromo-5-fluoro-4-piridinmetabórico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6997-1G PC6997-5G
APOSPC6997-1GEA 226 EUR
APOSPC6997-1G APOSPC6997-5G
Ácido 2-bromo-5-fluoro-4-piridinmetabórico 96%
Ácido 2-bromo-5-fluoro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₄BBrFNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04973353
Núm. CAS: 1072951-43-9