3,4,5-Tricloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,3-Tricloro-5-(trifluorometil)benceno
PC7009-100G PC7009-25G PC7009-500G
APOSPC7009-100GEA 31.9 EUR
APOSPC7009-100G APOSPC7009-25G APOSPC7009-500G
3,4,5-Tricloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
3,4,5-Tricloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₂Cl₃F₃
MW: 249,45 g/mol
Pto. Ebullición: 200…206 °C
Pto. de fusión: –10 to –8 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035985
Núm. CAS: 50594-82-6
EINECS: 256-636-6