2-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC7010-25G PC7010-5G PC7010-100G
APOSPC7010-25GEA 94.4 EUR
APOSPC7010-25G APOSPC7010-5G APOSPC7010-100G
2-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído 97%
2-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.02 g/mol
Pto. Ebullición: 50…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973760
Núm. CAS: 102684-91-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR