3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)boronic acid
PC7011-1G
PC7011-5G
APOSPC7011-1GEA
69.6
EUR
APOSPC7011-1G
APOSPC7011-5G
3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid
Formula:
C₆H₄BClF₂O₂ MW: 192,3556 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04038753 Núm. CAS: 1031226-45-5 |