5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2,4,-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-(5-Chloro-2,4-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7012-1G PC7012-5G
APOSPC7012-1GEA 72.5 EUR
APOSPC7012-1G APOSPC7012-5G
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₄BClF₂O₂
MW: 274,499 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669564
Núm. CAS: 1073354-65-0