5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenyl)boronic acid
PC7015-1G PC7015-5G
APOSPC7015-1GEA 248 EUR
APOSPC7015-1G APOSPC7015-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BClFO₂
MW: 188,3900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368241
Núm. CAS: 1072952-42-1