Ácido (3-fluorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7016-25G PC7016-5G PC7016-100G
APOSPC7016-25GEA 42.2 EUR
APOSPC7016-25G APOSPC7016-5G APOSPC7016-100G
Ácido (3-fluorofenil)metabórico 97%
Ácido (3-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BFO₂
Pto. de fusión: 211…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236042
Núm. CAS: 768-35-4
EINECS: 476-720-8