2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7017-1G PC7017-500MG
APOSPC7017-1GEA 285 EUR
APOSPC7017-1G APOSPC7017-500MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09037968
Núm. CAS: 851756-52-0