4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7018-5G
APOSPC7018-5GEA 56.7 EUR
APOSPC7018-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₅BClF₃O₂
MW: 306,516 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657823
Núm. CAS: 445303-09-3