2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cyano-4-fluorophenylboronic Acid Pinacol Ester, 2-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PC7020-5G
APOSPC7020-5GEA
168
EUR
APOSPC7020-5G
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₁₅BFNO₂ MW: 247,07 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09260444 Núm. CAS: 461451-63-8 |