Ácido 2,3-difluoro-4-metoxifenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, (2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC7024-5G PC7024-25G
APOSPC7024-5GEA 71.2 EUR
APOSPC7024-5G APOSPC7024-25G
Ácido 2,3-difluoro-4-metoxifenilborónico
Ácido 2,3-difluoro-4-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368234
Núm. CAS: 170981-41-6