Ácido 2,3-difluoro-6-metoxifenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7025-1G
PC7025-5G
PC7025-25G
APOSPC7025-1GEA
130
EUR
APOSPC7025-1G
APOSPC7025-5G
APOSPC7025-25G
Ácido 2,3-difluoro-6-metoxifenilborónico 98%
Ácido 2,3-difluoro-6-metoxifenilborónico
Formula:
C₇H₇BF₂O₃ Pto. de fusión: 125…130 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03095116 Núm. CAS: 957061-21-1 |