Ácido 2,5-difluoro-4-metoxifenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7026-1G PC7026-5G
APOSPC7026-1GEA 241 EUR
APOSPC7026-1G APOSPC7026-5G
Ácido 2,5-difluoro-4-metoxifenilborónico 98%
Ácido 2,5-difluoro-4-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038754
Núm. CAS: 897958-93-9