6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3,4-difluoro-2-methylbenzene
PC7027-1G PC7027-5G PC7027-25G
APOSPC7027-1GEA 27.7 EUR
APOSPC7027-1G APOSPC7027-5G APOSPC7027-25G
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Formula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777161
Núm. CAS: 847502-81-2