Ácido 3,4-difluoro-2-metilfenilborónico, pinacol éster 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7031-1G PC7031-250MG
APOSPC7031-1GEA 82.8 EUR
APOSPC7031-1G APOSPC7031-250MG
Ácido 3,4-difluoro-2-metilfenilborónico, pinacol éster 95%
Ácido 3,4-difluoro-2-metilfenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₁₇BF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669570
Núm. CAS: 1025707-97-4