2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2,6-Difluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2,6-Difluoro-4-pyridylboronic acid
PC7034-100MG PC7034-250MG
APOSPC7034-100MGEA 45.1 EUR
APOSPC7034-100MG APOSPC7034-250MG
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₄BF₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114289
Núm. CAS: 401816-16-8