3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 2-Fluoro-3-(ethoxycarbonyl)phenylboronic acid, (3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
PC7035-100MG
PC7035-1G
PC7035-5G
APOSPC7035-100MGEA
21.9
EUR
APOSPC7035-100MG
APOSPC7035-1G
APOSPC7035-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₀BFO₄ MW: 211,9827 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08064050 Núm. CAS: 1072952-52-3 |