2-Fluoro-3-formilpiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoronicotinaldehyde
PC7036-25G PC7036-5G
APOSPC7036-25GEA 165 EUR
APOSPC7036-25G APOSPC7036-5G
2-Fluoro-3-formilpiridina 95%
2-Fluoro-3-formilpiridina
Formula: C₆H₄FNO
Pto. Ebullición: 50 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095270
Núm. CAS: 36404-90-7