2-Fluoro-5-formilpiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 6-Fluoronicotinaldehyde
PC7037-1G PC7037-5G PC7037-10G
APOSPC7037-1GEA 26.1 EUR
APOSPC7037-1G APOSPC7037-5G APOSPC7037-10G
2-Fluoro-5-formilpiridina 97%
2-Fluoro-5-formilpiridina
Formula: C₆H₄FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064049
Núm. CAS: 677728-92-6