1,1,1-Triclorotrifluoroacetona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7039-25G PC7039-5G
APOSPC7039-25GEA 582 EUR
APOSPC7039-25G APOSPC7039-5G
1,1,1-Triclorotrifluoroacetona 97%
1,1,1-Triclorotrifluoroacetona
Formula: Cl₃CC(O)CF₃
MW: 215,39 g/mol
Pto. Ebullición: 86…90 °C
Densidad: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042128
Núm. CAS: 758-42-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III