3-Fluoro-5-formilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoronicotinaldehyde
PC7041-1G PC7041-250MG PC7041-5G
APOSPC7041-1GEA 126 EUR
APOSPC7041-1G APOSPC7041-250MG APOSPC7041-5G
3-Fluoro-5-formilpiridina
3-Fluoro-5-formilpiridina
Formula: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Pto. Ebullición: 71…76 °C/10mmHg
Densidad: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778429
Núm. CAS: 39891-04-8