5-Fluoro-2-formilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7042-1G PC7042-5G PC7042-10G
APOSPC7042-1GEA 0 EUR
APOSPC7042-1G APOSPC7042-5G APOSPC7042-10G
5-Fluoro-2-formilpiridina
5-Fluoro-2-formilpiridina
Formula: C₆H₄FNO
Pto. Ebullición: 72…74 °C/21mmHg
Pto. de fusión: 31…33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781242
Núm. CAS: 31181-88-1