Ácido 2-fluoro-3-metilfenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7045-1G PC7045-5G PC7045-25G
APOSPC7045-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7045-1G APOSPC7045-5G APOSPC7045-25G
Ácido 2-fluoro-3-metilfenilborónico
Ácido 2-fluoro-3-metilfenilborónico
Formula: C₇H₈BFO₂
Pto. de fusión: 77…79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06409950
Núm. CAS: 762287-58-1