2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7048-1G PC7048-5G
APOSPC7048-1GEA 164 EUR
APOSPC7048-1G APOSPC7048-5G
2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-5-methyl-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₇BFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08063092
Núm. CAS: 1073371-96-6