Ácido 5-fluoro-3-piridinborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC7054-5G
APOSPC7054-5GEA 155 EUR
APOSPC7054-5G
Ácido 5-fluoro-3-piridinborónico, pinacol éster
Ácido 5-fluoro-3-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₂
MW: 223,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780754
Núm. CAS: 719268-92-5