2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Fluoronicotinoyl chloride
PC7055-1G PC7055-500MG PC7055-250MG
APOSPC7055-1GEA 85.7 EUR
APOSPC7055-1G APOSPC7055-500MG APOSPC7055-250MG
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride 95%
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride
Formula: C₆H₃ClFNO
MW: 159,55 g/mol
Pto. de fusión: 275…278 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781233
Núm. CAS: 65352-94-5
UN: 3261
ADR: 8,III