1,2-Dibromo-1-cloro-1-fluoroetano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7056-25G PC7056-5G
APOSPC7056-25GEA 964 EUR
APOSPC7056-25G APOSPC7056-5G
1,2-Dibromo-1-cloro-1-fluoroetano 97%
1,2-Dibromo-1-cloro-1-fluoroetano
Formula: C₂H₂Br₂ClF
Pto. Ebullición: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320780
Núm. CAS: 243139-69-7