Ácido 3-fluoro-2-piridincarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-fluoropyridine-2-carboxylic acid, 3-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid
PC7057-25G PC7057-5G PC7057-1G
APOSPC7057-25GEA 81.2 EUR
APOSPC7057-25G APOSPC7057-5G APOSPC7057-1G
Ácido 3-fluoro-2-piridincarboxílico
Ácido 3-fluoro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Pto. de fusión: 167…169 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114108
Núm. CAS: 152126-31-3