Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
PC7058-1G PC7058-5G
APOSPC7058-1GEA 94.5 EUR
APOSPC7058-1G APOSPC7058-5G
Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₃BF₇K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781236
Núm. CAS: 1150655-12-1