2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7059-1G PC7059-25G PC7059-5G
APOSPC7059-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7059-1G APOSPC7059-25G APOSPC7059-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
Pto. de fusión: 115…119 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781239
Núm. CAS: 313545-34-5