Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
PC7064-1G PC7064-5G
APOSPC7064-1GEA 154 EUR
APOSPC7064-1G APOSPC7064-5G
Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₈H₃BF₉K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368252
Núm. CAS: 1150655-10-9