2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7065-1G
PC7065-250MG
APOSPC7065-1GEA
0
EUR
APOSPC7065-1G
APOSPC7065-250MG
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Formula:
C₆H₅BF₃NO₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09271791 Núm. CAS: 947533-39-3 |