N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7074-1G PC7074-5G
APOSPC7074-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7074-1G APOSPC7074-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Formula: C₈H₈F₃N
Pto. Ebullición: 105…106 °C/20mmHg
Densidad: 1,2394 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369717
Núm. CAS: 22864-65-9