2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7082-1G PC7082-5G
APOSPC7082-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7082-1G APOSPC7082-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₃
MW: 185,1524 g/mol
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115630
Núm. CAS: 28987-44-2