3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC7083-1G
PC7083-5G
APOSPC7083-1GEA
75.9
EUR
APOSPC7083-1G
APOSPC7083-5G
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula:
C₁₃H₁₁BFNO₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09027207 Núm. CAS: 874288-34-3 |