4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
PC7084-1G PC7084-250MG
APOSPC7084-1GEA 56.8 EUR
APOSPC7084-1G APOSPC7084-250MG
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Formula: C₉H₈ClFO
MW: 186.6106 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236601
Núm. CAS: 177211-26-6