7-Bromo-5-fluoroindole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Bromo-5-fluoro-1H-indole
PC7087-1G PC7087-250MG
APOSPC7087-1GEA 75.9 EUR
APOSPC7087-1G APOSPC7087-250MG
7-Bromo-5-fluoroindole 97%
7-Bromo-5-fluoroindole
Formula: C₈H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04037875
Núm. CAS: 408355-23-7